Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentanol-1

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C15981100
EHERC15981100EA 67 EUR InStock
EHERC15981100
Pentanol-1
Pentanol-1


Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Point d'ébullition: 137.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité