(±)-2-Pentanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15981200
EHERC15981200EA 67 EUR InStock
EHERC15981200
(±)-2-Pentanol
(±)-2-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004579
Numéro CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité