n-Pentatriacontane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15981700
EHERC15981700EA 159 EUR InStock
EHERC15981700
n-Pentatriacontane
n-Pentatriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₃CH₃
Point d'ébullition: 490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73.8 °C
Densité: 0.8157 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059397
Numéro CAS: 630-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité