Pentylbenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15983100
EHERC15983100EA 67 EUR InStock
EHERC15983100
Pentylbenzène
Pentylbenzene
Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.8594 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009502
Numéro CAS: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00604
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité