Heptadécafluorooctanesulfonamide
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15987110
EHERC15987110EA 274 EUR InStock
EHERC15987110
Heptadécafluorooctanesulfonamide
Heptadécafluorooctanesulfonamide
Formule: C₈H₂F₁₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD03094345
Numéro CAS: 754-91-6
EINECS: 212-046-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité