Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15987122
EHERC15987122EA 166 EUR InStock
EHERC15987122
Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium
Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium
Formule: C₈F₁₇KO₃S
Numéro MDL: MFCD00066407
Numéro CAS: 2795-39-3
EINECS: 220-527-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité