Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorure d'heptadécafluorooctanesulfonyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C15987130
EHERC15987130EA 134 EUR InStock
EHERC15987130
Fluorure d'heptadécafluorooctanesulfonyle
Fluorure d'heptadécafluorooctanesulfonyle


Formule: C₈F₁₈O₂S
Numéro MDL: MFCD00012016
Numéro CAS: 307-35-7
EINECS: 206-200-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité