Ammonium perfluorooctanoate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15987152
EHERC15987152EA 293 EUR InStock
EHERC15987152
Ammonium perfluorooctanoate
Ammonium perfluorooctanoate
Formule: C₈H₄F₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00042599
Numéro CAS: 3825-26-1
EINECS: 223-320-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité