4'-Éthoxyacétanilide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16003000
EHERC16003000EA 78.2 EUR InStock
EHERC16003000
4'-Éthoxyacétanilide
4'-Éthoxyacétanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00009094
Numéro CAS: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité