Phénazone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Antipyrine
C16003100
EHERC16003100EA 85.6 EUR InStock
EHERC16003100
Phénazone
Phenazone
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…154 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003146
Numéro CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité