Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C16025000
EHERC16025000EA 57.7 EUR InStock
EHERC16025000
Phénol
Phénol


Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité