Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénol-D6

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C16025200
EHERC16025200EA 237 EUR InStock
EHERC16025200
Phénol-D6
Phénol-D6


Formule: C₆D₅OD
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13127-88-3
EINECS: 236-063-8
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité