Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénothiazine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C16030000
EHERC16030000EA 85.6 EUR InStock
EHERC16030000
Phénothiazine
Phénothiazine


Formule: C₁₂H₉NS
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 202 °C
Numéro MDL: MFCD00005015
Numéro CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité