Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-phénoxybenzoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C16045200
EHERC16045200EA 107 EUR InStock
EHERC16045200
Acide 3-phénoxybenzoïque
Acide 3-phénoxybenzoïque


Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002498
Numéro CAS: 3739-38-6
EINECS: 223-121-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité