Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-phénoxybenzylique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C16045300
EHERC16045300EA 83.7 EUR InStock
EHERC16045300
Alcool 3-phénoxybenzylique
Alcool 3-phénoxybenzylique


Formule: C₁₃H₁₂O₂
Point d'ébullition: 134 °C (1013 hPa)
Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004636
Numéro CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité