DL-α-Phénylalanine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16055000
EHERC16055000EA 87.5 EUR InStock
EHERC16055000
DL-α-Phénylalanine
DL-α-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Numéro MDL: MFCD00064225
Numéro CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 13,07355
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité