p-Phénylènediamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16058000
EHERC16058000EA 125 EUR InStock
EHERC16058000
p-Phénylènediamine
p-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…141 °C
Densité: 1.251 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007901
Numéro CAS: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité