Biphényle-2-ol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
C16070000
EHERC16070000EA 91.2 EUR InStock
EHERC16070000
Biphényle-2-ol
Biphényle-2-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 280…286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…58 °C
Densité: 1.213 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002208
Numéro CAS: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07458
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité