Biphényle-3-ol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C16070100
EHERC16070100EA 87.5 EUR InStock
EHERC16070100
Biphényle-3-ol
Biphényle-3-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00002294
Numéro CAS: 580-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité