Acide phosphonique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16144000
EHERC16144000EA 74.4 EUR InStock
EHERC16144000
Acide phosphonique
Acide phosphonique
Formule: H₃O₃P
Numéro MDL: MFCD00137258
Numéro CAS: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
ONU: 2834
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité