Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16168010
EHERC16168010EA 188 EUR InStock
EHERC16168010
Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]
Benzyl butyl phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₁₉H₁₆D₄O₄
Numéro CAS: 93951-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité