Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalate de diallyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Phthalic acid diallyl ester

C16169000
EHERC16169000EA 78.2 EUR InStock
EHERC16169000
Phtalate de diallyle
Phtalate de diallyle


Formule: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008646
Numéro CAS: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité