Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibutyle phtalate

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C16171000
EHERC16171000EA 81.9 EUR InStock
EHERC16171000
Dibutyle phtalate
Dibutyle phtalate


Formule: C₁₆H₂₂O₄
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 171 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009441
Numéro CAS: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd0889645c3647a1b051c82c9c74ea035c4e295&vid=561e5c60f906bd1eb64b32466d8325825293fda4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité