Dibutyl phthalate-[ring-D₄]
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16171010
EHERC16171010EA 222 EUR InStock
EHERC16171010
Dibutyl phthalate-[ring-D₄]
Dibutyl phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₁₆H₁₈D₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 93952-11-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité