Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclohexyle phtalate

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Dicyclohexyl phthalate

C16171500
EHERC16171500EA 74.4 EUR InStock
EHERC16171500
Dicyclohexyle phtalate
Dicyclohexyle phtalate


Formule: C₂₀H₂₆O₄
MW: 330,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003849
Numéro CAS: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité