Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16173010
EHERC16173010EA 367 EUR InStock
EHERC16173010
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₂₄H₃₄D₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143759
Numéro CAS: 93951-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité