Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisodécyle phtalate

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester

C16173550
EHERC16173550EA 107 EUR InStock
EHERC16173550
Diisodécyle phtalate
Diisodécyle phtalate


Formule: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048389
Numéro CAS: 26761-40-0
EINECS: 247-977-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité