Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Fournisseur: EHRENSTORFER
C16174400
EHERC16174400EA 74.4 EUR InStock
EHERC16174400
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formule: C₁₄H₁₈O₆
Numéro MDL: MFCD00042842
Numéro CAS: 117-82-8
EINECS: 204-212-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité