Dinonyl phthalate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16174800
EHERC16174800EA 81.9 EUR InStock
EHERC16174800
Dinonyl phthalate
Dinonyl phthalate
Formule: C₂₆H₄₂O₄
Numéro MDL: MFCD00036237
Numéro CAS: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité