Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipentyle phtalate

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Di-n-pentyl phthalate

C16175500
EHERC16175500EA 94.9 EUR InStock
EHERC16175500
Dipentyle phtalate
Dipentyle phtalate


Formule: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041934
Numéro CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité