Phtalate de diphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Phthalic acid diphenyl ester, Phenyl phthalate
C16176000
EHERC16176000EA 78.2 EUR InStock
EHERC16176000
Phtalate de diphényle
Phtalate de diphényle
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…76 °C
Densité: 1.313 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003038
Numéro CAS: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 12,07460
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité