Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalylsulfathiazol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Phthalylsulphathiazole, 2-((4-(N-(Thiazol-2-yl)sulphamoyl)phenyl)carbamoyl)benzoic acid, 4'-(2-Thiazolylsulphamoyl)phthalanilic acid

C16190550
EHERC16190550EA 80 EUR InStock
EHERC16190550
Phtalylsulfathiazol
Phtalylsulfathiazol


Formule: C₁₇H₁₃N₃O₅S₂
MW: 403,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005318
Numéro CAS: 85-73-4
EINECS: 201-627-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité