Pipérazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16220400
EHERC16220400EA 127 EUR InStock
EHERC16220400
Pipérazine
Pipérazine
Formule: C₄H₁₀N₂
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
ONU: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité