2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Pristane
C16288100
EHERC16288100EA 80 EUR InStock
EHERC16288100
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
Formule: C₁₉H₄₀
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Densité: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008952
Numéro CAS: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 12,07932
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité