Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(-)-Proline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C16345600
EHERC16345600EA 246 EUR InStock
EHERC16345600
L(-)-Proline
L(-)-Proline


Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité