Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propanediol-1,2

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C16405200
EHERC16405200EA 47.4 EUR InStock
EHERC16405200
Propanediol-1,2
Propanediol-1,2


Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 187.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=07c90df1cfb1a1c1cf53851d5098f6f5c70d7cad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité