Propanol-1
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16415100
EHERC16415100EA 68.9 EUR InStock
EHERC16415100
Propanol-1
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
ONU: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=c8e0be8cca0b6a3e733478c7f66eac782f376115&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité