Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propanol-2

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C16415200
EHERC16415200EA 68.9 EUR InStock
EHERC16415200
Propanol-2
Propanol-2


Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité