Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propiophénone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C16487000
EHERC16487000EA 76.3 EUR InStock
EHERC16487000
Propiophénone
Propiophénone


Formule: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009309
Numéro CAS: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité