Acide propionique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16493000
EHERC16493000EA 74.4 EUR InStock
EHERC16493000
Acide propionique
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 141 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
ONU: 3463
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité