Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium propionate

Fournisseur: EHRENSTORFER

C16493100
EHERC16493100EA 59.6 EUR InStock
EHERC16493100
Calcium propionate
Calcium propionate


Formule: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00036137
Numéro CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité