Propionate de sodium
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C16493300
EHERC16493300EA 59.6 EUR InStock
EHERC16493300
Propionate de sodium
Propionate de sodium
Formule: C₃H₅NaO₂
Point de fusion: 288.76 °C
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002759
Numéro CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité