Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C16508000
EHERC16508000EA 83.7 EUR InStock
EHERC16508000
Propylamine
Propylamine


Formule: H₃CCH₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 48 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.7175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008205
Numéro CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
ONU: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité