Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16527500
EHERC16527500EA 76.3 EUR InStock
EHERC16527500
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA)
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA)
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 145.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.968 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00038500
Numéro CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité