6-Propyl-2-thiouracile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C16530500
EHERC16530500EA 78.2 EUR InStock
EHERC16530500
6-Propyl-2-thiouracile
6-Propyl-2-thiouracile
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…218 °C
Numéro MDL: MFCD00006041
Numéro CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité