1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
C16584000
EHERC16584000EA 120 EUR InStock
EHERC16584000
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
Formule: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161,07 g/mol
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012526
Numéro CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité