Pyrazinamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C16608000
EHERC16608000EA 65.1 EUR InStock
EHERC16608000
Pyrazinamide
Pyrazinamide
Formule: C₅H₅N₃O
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…191 °C
Numéro MDL: MFCD00006132
Numéro CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité