Pyridoxine chlorhydrate
Fournisseur: EHRENSTORFER
C16652000
EHERC16652000EA 103 EUR InStock
EHERC16652000
Pyridoxine chlorhydrate
Pyridoxine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité