Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrrolidine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C16675000
EHERC16675000EA 76.3 EUR InStock
EHERC16675000
Pyrrolidine
Pyrrolidine


Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 87 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
ONU: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité