Quinoléine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C16709600
EHERC16709600EA 70.7 EUR InStock
EHERC16709600
Quinoléine
Quinoléine
Formule: C₉H₇N
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006736
Numéro CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
ONU: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité